Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM59] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-162
PRSI76-162EA 277 EUR InStock
PRSI76-162
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM59] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The WM59 monoclonal antibody specifically reacts with human CD31, a 130 to 140 kDa type I transmembrane glycoprotein also known as platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) or Endocam. CD31 is reported to bind to CD38 and is expressed on platelets, monocytes, granulocytes, and endothelial cells. It plays a role in angiogenesis, wound healing, cellular migration, and signal transduction.

Type: Primary
Antigen: PECAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: WM59
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité