Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIP8] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-168
PRSI76-168EA 549 EUR InStock
PRSI76-168
Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIP8] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The HIP8 monoclonal antibody specifically reacts with human CD41 (GPIIb), a subunit of the calcium-dependent complex with CD61 (IIIa). The complex is expressed on megakaryocytes and platelets. The HIP8 antibody blocks the aggregation of platelets and inhibits platelet activation.

Type: Primary
Antigen: ITGA2B
Clonality: Monoclonal
Clone: HIP8
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité