Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itga2b Rat Monoclonal Antibody [clone: MWReg30] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-173
PRSI76-173EA 628 EUR InStock
PRSI76-173
Anti-Itga2b Rat Monoclonal Antibody [clone: MWReg30] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The MWReg30 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD41, a transmembrane glycoprotein also known as integrin alpha 2b GPIIb. It is expressed on hematopoietic progenitors, megakaryocytes, and platelets. It forms a receptor with CD61 (integrin beta 3) that binds adhesion molecules such as fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, and thrombin. Defects or absence of CD41 has been found to lead to coagulation disorders. The expression profile of CD150+,CD48-, and CD41- can be used to identify hematopoietic stem cells.

Type: Primary
Antigen: Itga2b
Clonality: Monoclonal
Clone: MWReg30
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité