Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAV, ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 23C6]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-174
PRSI76-174EA 311 EUR InStock
PRSI76-174
Anti-ITGAV, ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 23C6]
Anticorps
The 23C6 monoclonal antibody specifically reacts with the human CD51/61 molecule, known as the integrin alpha v Beta 3 complex or vitronectin receptor. The complex binds to other ligands such as CD29, fibrinogen, fibrinectin, vWf, laminin, and thrombospondin. It is expressed by endothelial cells, osteoclasts, melanoma cells, and at low levels on platelets and macrophages. The 23C6 antibody is reported to be able to block the receptors ability to form interactions with some of its ligands.

Type: Primary
Antigen: ITGAV; ITGB3
Clonality: Monoclonal
Clone: 23C6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité