Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-PL2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-177
PRSI76-177EA 522 EUR InStock
PRSI76-177
Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VI-PL2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The VI-PL2 monoclonal antibody reacts with CD61, a type I integral transmembrane glycoprotein also known as integrin beta 3. CD61 forms a complex with CD41 (platelet gpIIb) and CD51 (integrin alphaV). It is expressed on osteoclasts, fibroblasts, platelets, macrophages, and megakaryocytes and appears to bind to fibronectin, vitronectin, thrombospondin, and fibrinogen and vWF. The VI-PL2 antibody is reported to be cross-reactive with baboon, rhesus, and cynomolgus.

Type: Primary
Antigen: ITGB3
Clonality: Monoclonal
Clone: VI-PL2
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité