Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itgb3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2C9.G3]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-181
PRSI76-181EA 311 EUR InStock
PRSI76-181
Anti-Itgb3 Hamster Monoclonal Antibody [clone: 2C9.G3]
Anticorps
The 2C9.G3 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse/rat CD61 molecule, known as the integrin beta 3 that forms the vitronectin receptor with CD51. The complex binds to other ligands such as fibrinogen, fibronectin, thrombospondin, and von WIllebrand factor. It is expressed by granulocytes, platelets, activated T cells, smooth muscle, and a subset of B cells.

Type: Primary
Antigen: Itgb3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C9.G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité