Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd81 Hamster Monoclonal Antibody [clone: EAT-2 (Eat2)]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-183
PRSI76-183EA 448 EUR InStock
PRSI76-183
Anti-Cd81 Hamster Monoclonal Antibody [clone: EAT-2 (Eat2)]
Anticorps
The Eat-2 monoclonal antibody reacts with mouse CD81, a 26 kDa non-glycosylated transmembrane protein. CD81 is expressed broadly on B cells, T cells, NK cells, dendritic cells, fibroblasts, and endothelial cells. It plays a role in T cell development and is involved in B and T cell adhesion. The Eat-2 antibody is also reported to cross-react with the rat CD81 antigen.

Type: Primary
Antigen: Cd81
Clonality: Monoclonal
Clone: EAT-2 (Eat2)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..