Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-186
PRSI76-186EA 694 EUR InStock
PRSI76-186
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RPA-2.10]
Anticorps
The RPA-2.10 monoclonal antibody specifically binds to human CD2, a 50 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD2 is expressed on NK cells, thymocytes, T lymphocytes, and B cell subsets. CD2 is involved in cell-cell adhesion, T cell activation, and T cell signaling. Its ligand is CD58 and it is reported to bind to CD48, CD59, and CD15. The RPA-2.10 antibody is reported to be cross-reactive with pigs and non-human primates..

Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: RPA-2.10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..