Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd2 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM2-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-189
PRSI76-189EA 232 EUR InStock
PRSI76-189
Anti-Cd2 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM2-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The RM2-5 monoclonal antibody specifically binds to mouse CD2, a member of the Ig superfamily and type I transmembrane glycoprotein. CD2 is expressed on B cells, T cells, NK cells, and thymocytes and its ligand is CD48. It may be involved in immunoregulation, thymocyte maturation, and T-cell activation. The RM2-5 antibody has been reported to block CD2 mediated cell to cell adhesion.

Type: Primary
Antigen: Cd2
Clonality: Monoclonal
Clone: RM2-5
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité