Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6C4]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-194
PRSI76-194EA 773 EUR InStock
PRSI76-194
Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6C4]
Anticorps
The 6C4 monoclonal antibody specifically recognizes two isoforms of human CD32, Fc gamma RIIA and Fc gamma RIIB. From alternative mRNA splicing, 6 isoforms of CD32 have been reported. CD32 is a 40 kDa polymorphic transmembrane glycoprotein expressed on monocytes, macrophages, graulocytes, B cells, and platelets. The receptor has low affinity toward IgG and is involved in immunomodulation, phagocytosis, and the inflammation response. The 6C4 antibody in a rosette blocking assay is reported to inhibit Ig binding

Type: Primary
Antigen: FCGR2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 6C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité