Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody [clone: AK-4] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-197
PRSI76-197EA 522 EUR InStock
PRSI76-197
Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody [clone: AK-4] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The AK-4 monoclonal antibody specifically reacts with human CD62P (P-Selectin), a 140 kDa type I transmembrane glycoprotein also known as platelet activation-dependent granule membrane protein (PADGEM). Upon activation it is quickly transported to the plasma membrane from the alpha-granules of platelets and WEibel-Palade bodies of endothelial cells. It is essential to the functions of cell adhesion during inflammatory reactions and in the interaction of platelets with monocytes and neutrophils.

Type: Primary
Antigen: SELP
Clonality: Monoclonal
Clone: AK-4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité