Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sell Rat Monoclonal Antibody [clone: MEL-14] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-204
PRSI76-204EA 271 EUR InStock
PRSI76-204
Anti-Sell Rat Monoclonal Antibody [clone: MEL-14] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The MEL-14 monoclonal antibody specifically reacts with L- selectin (CD62L), a receptor with lectin-like and Epidermal Growth Factor-like domains. The weight of the CD62L molecules depend on their origin: 74 kDa (on lymphocytes) or 95 kDa (on neutrophils).In the Mouseorganism, CD62L can be expressed by most thymocytes, on subsets of B and T lymphocytes, monocytes, eosinophils, and neutrophils. The L-selectin binds sulfated, fucosylated, and glycosylated glycoproteins (MadCAM-1, GLYCAM-1, and CD 34). It mediates the migration of lymphocytes to the site of inflammation and their return to the peripheral lymphoid tissues and to the HEV (high endothelial venules). In vitro, L-selectin inhibits this binding and the lymphocyte extravasation into peripheral lymph nodes.

Type: Primary
Antigen: Sell
Clonality: Monoclonal
Clone: MEL-14
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité