Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Psel.KO2.3] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-210
PRSI76-210EA 311 EUR InStock
PRSI76-210
Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Psel.KO2.3] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Psel.KO2.3 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD62P (P-Selectin), a 140 kDa type I transmembrane glycoprotein also known as granule membrane protein 140 (GMP-140). Upon activation it is quickly transported to the plasma membrane from the alpha-granules of platelets and WEibel-Palade bodies of endothelial cells. It is essential to the functions of cell adhesion during inflammatory reactions and in the interaction of platelets with monocytes and neutrophils. The Psel.KO2.3 antibody does not block adhesion and binds to an epitope common to several species including mouse, human, and rat.

Type: Primary
Antigen: SELP
Clonality: Monoclonal
Clone: Psel.KO2.3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité