Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody [clone: DREG-56]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-212
PRSI76-212EA 773 EUR InStock
PRSI76-212
Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody [clone: DREG-56]
Anticorps
The DREG-56 monoclonal antibody specifically reacts with human CD62L, also known as L-selectin and LECAM-1. It mediates the migration of lymphocytes to the site of inflammation and their return to the peripheral lymphoid tissues and to the HEV (high endothelial venules). CD62L is expressed on monocytes, NK cells, neutrophils, granulocytes, and subsets of T and B cells. It is reported that the DREG-56 antibody inhibits the binding of lymphocytes to HEV tissue in frozen peripheral tissue.

Type: Primary
Antigen: SELL
Clonality: Monoclonal
Clone: DREG-56
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité