Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit3a] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-217
PRSI76-217EA 232 EUR InStock
PRSI76-217
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hit3a] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Hit3a monoclonal antibody specifically reacts with the Epsilon chain of the CD3/T lymphocyte antigen receptor complex. The CD3 complex is part of the TCR complex, expressed by all mature T lymphocytes and by the thymocyte lineage. CD3 enhances the antigen recognition by signal transduction.The HIT3a antibody cross-links with the TCR complex, initiating the cellular activation and proliferation, but it cannot be used for intracellular CD3 staining, as it is able to stain only the surface CD3 complex.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: Hit3a
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité