Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd3e Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A2] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-232
PRSI76-232EA 245 EUR InStock
PRSI76-232
Anti-Cd3e Rat Monoclonal Antibody [clone: 17A2] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The 17A2 monoclonal antibody specifically reacts with the mouse T lymphocytes receptor (TCR) associated CD3 complex, resulting in cellular activation and proliferation. CD3 is expressed by thymocytes and mature lymphocytes, and contains gamma, delta, and epsilon subunits, involved in the assembly, trafficking, and surface expression of T-cell receptor complex. The interaction between the T lymphocytes and the 17A2 antibody can be blocked by the anti-CD3e antibody, demonstrating that the 17A2 antibody recognizes the CD3 epsilon chain.

Type: Primary
Antigen: Cd3e
Clonality: Monoclonal
Clone: 17A2
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité