Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd3d Mouse Monoclonal Antibody [clone: G4.18] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-240
PRSI76-240EA 594 EUR InStock
PRSI76-240
Anti-Cd3d Mouse Monoclonal Antibody [clone: G4.18] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The G4.18 monoclonal antibody specifically reacts with rat CD3, a T cell lineage marker and associated with the T cell receptor (TCR). CD3 is involved in antigen recognition, cell activation, and signal transduction and is found on subsets of NK-T, peripheral T, dendritic epidermal T, and thymocyte cells. Immobilized G4.18 antibody activates T cells in vitro and in vivo treatments of the G4.18 antibody prevents cardiac and skin allograft rejection.

Type: Primary
Antigen: Cd3d
Clonality: Monoclonal
Clone: G4.18
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité