Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd3e Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-272
PRSI76-272EA 271 EUR InStock
PRSI76-272
Anti-Cd3e Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (PE (Phycoerythrin)-Cy5®)
Anticorps
The 145-2C11 monoclonal antibody reacts with mouse CD3e, the 20 kDa epsilon chain of the TCR complex. Together with the gamma and delta subunits of CD3, the epsilon subunits are involved in the assembly, trafficking, and surface expression of T-cell receptor complex. CD3 is expressed on thymocytes, mature T cells, and natural killer T cells, and the epsilon chain enhances the antigen recognition.The 145-2C11 antibody binds to the TCR complex and, depending on the conditions, initiates T cells activation, proliferation, and apoptosis. The soluble antibody seems to block lysis of target cells by antigen-specific cytotoxic T lymphocytes. The 145-2C11 antibody does not cross-react with the rat leukocytes, and it is used as a phenotypic marker for mouse T lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: Cd3e
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy5®
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité