Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-287
PRSI76-287EA 224 EUR InStock
PRSI76-287
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The UCHT1 monoclonal antibody specifically reacts with the epsilon chain of the CD3/T lymphocyte antigen receptor complex. The CD3 complex contains gamma, delta, and epsilon chains, and it is part of the TCR complex, expressed by all mature T lymphocytes and by the thymocyte lineage. CD3 enhances the antigen recognition by signal transduction. Unlike HIT3a, another specific antibody of CD3, the UCHT1 antibody can stain both the surface and intracellular CD3 epsilon. The immobilized UCHT1 can cross-link with the TCR complex, enhancing cellular activation and proliferation.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHT1
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité