Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-296
PRSI76-296EA 343 EUR InStock
PRSI76-296
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The UCHT1 monoclonal antibody specifically reacts with the epsilon chain of the CD3/T lymphocyte antigen receptor complex. The CD3 complex contains gamma, delta, and epsilon chains, and it is part of the TCR complex, expressed by all mature T lymphocytes and by the thymocyte lineage. CD3 enhances the antigen recognition by signal transduction. Unlike HIT3a, another specific antibody of CD3, the UCHT1 antibody can stain both the surface and intracellular CD3 epsilon. The immobilized UCHT1 can cross-link with the TCR complex, enhancing cellular activation and proliferation.
Type: Primary
More Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 Tests PRSI76-296
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité