Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM15] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-307
PRSI76-307EA 522 EUR InStock
PRSI76-307
Anti-ANPEP Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM15] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The WM-15 monoclonal antibody specifically reacts with human CD13, 150-170 type II transmembrane ectoenzyme also named aminopeptidase N and gp150. It is expressed by granulocytes and monocytes, epithelial cells, and endothelial cells. CD13 plays a role in the terminal degradation of peptides, antigen processing, and chemokine cleavage, and cellular adhesion.

Type: Primary
Antigen: ANPEP
Clonality: Monoclonal
Clone: WM15
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité