Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM53] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-309
PRSI76-309EA 448 EUR InStock
PRSI76-309
Anti-CD33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: WM53] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The WM53 monoclonal antibody specifically reacts with human CD33, a 67 kDa transmembrane glycoprotein also known as GP67 and P67. CD33 is expressed on monocytes, granulocytes, dendritic cells, mast cells, and myeloid progenitors to the exclusion of hematopoietic stem cells, lymphocytes, and platelets. It functions to assist sialic acid-dependent cell adhesion.

Type: Primary
Antigen: CD33
Clonality: Monoclonal
Clone: WM53
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité