Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd83 Rat Monoclonal Antibody [clone: Michel17] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-318
PRSI76-318EA 343 EUR InStock
PRSI76-318
Anti-Cd83 Rat Monoclonal Antibody [clone: Michel17] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The Michel-17 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD83, a 45 kDa type I transmembrane glycoprotein. CD83 is expressed mainly on activated lymphocytes and mature dendritic cells and it plays a role in T cell development. The Michel-17 antibody does not induce an activation signal on dendritic or T cells.

Type: Primary
Antigen: Cd83
Clonality: Monoclonal
Clone: Michel17
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité