Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-323
PRSI76-323EA 224 EUR InStock
PRSI76-323
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The OKT4 monoclonal antibody specifically binds to the CD4 receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). CD4 is a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein that expressed on the surface of most of the thymocytes, T-helper cells, and in low levels on monocytes and macrophages. CD4 is a co-receptor in the antigen-induced T cell activation (together with the MHC class II). The OKT4 and the RPA-T4 monoclonal antibodies recognize different epitopes of CD4 and they do not exhibit cross-block binding.

Type: Primary
Antigen: CD4
Clonality: Monoclonal
Clone: OKT4
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité