Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: GK1.5]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-335
PRSI76-335EA 686 EUR InStock
PRSI76-335
Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: GK1.5]
Anticorps
The GK1.5 monoclonal antibody specifically binds with the mouse CD4 molecule, also known as L3T4, a 55 kDa differentiation antigen which binds to the MHC class II. CD4 is expressed on most thymocytes, a subpopulation of mature T lymphocytes, dendritic cells, pluripotent hematopoietic stem cells, B cell precursors, and lymphoid precursors inside the thymus. It is also expressed on the mouse egg cell membrane, enhancing adhesion to MHC class II bearing sperm. By interaction with MHC class II on the surface of APC, CD4 initiates the development of T lymphocytes and helps the optimum functioning of mature T lymphocytes. The binding of the GK1.5 antibody blocks the binding of the Anti-Mouse CD4 RM4-5 antibody.

Type: Primary
Antigen: Cd4
Clonality: Monoclonal
Clone: GK1.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité