Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-371
PRSI76-371EA 271 EUR InStock
PRSI76-371
Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The RM4-5 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD4, also known as L3T4, a 55 kDa differentiation antigen expressed by the majority of thymocytes, subpopulations of mature T cells (like major histocompatibility complex class II-restricted T lymphocytes), a subset of natural killer T cells, and on pluripotent hematopoietic stem cells. CD4 binds to the major histocompatibility complex class II (MHC class II) and enhances T lymphocyte development and mature T cells functions. In T lymphocytes, CD4 binds to the cytoplasmic tail of enzyme tyrosine kinase (p56lck).Binding of RM4-5 is blocked by the anti-mouse CD4 clone GK1.5.BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: Cd4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM4-5
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité