Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-374
PRSI76-374EA 409 EUR InStock
PRSI76-374
Anti-Cd4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The RM4-5 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD4, also known as L3T4, a 55 kDa differentiation antigen expressed by the majority of thymocytes, subpopulations of mature T cells (like major histocompatibility complex class II-restricted T lymphocytes), a subset of natural killer T cells, and on pluripotent hematopoietic stem cells. CD4 binds to the major histocompatibility complex class II (MHC class II) and enhances T lymphocyte development and mature T cells functions. In T lymphocytes, CD4 binds to the cytoplasmic tail of enzyme tyrosine kinase (p56lck).Binding of RM4-5 is blocked by the anti-mouse CD4 clone GK1.5.

Type: Primary
Antigen: Cd4
Clonality: Monoclonal
Clone: RM4-5
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité