Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-387
PRSI76-387EA 522 EUR InStock
PRSI76-387
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The 61D3 monoclonal antibody specifically reacts with CD14, a cell surface anchored glycoprotein that is primarily expressed on monocytes, inerfollicular macrophages, and a subset of dendritic cells. CD14 associates with MD-2 (LY-96) and TLR4 to form a receptor complex, which signals specifically in response to bacterial lipopolysaccharide (LPS) binding. The CD14/MD-2/TLR4 receptor complex signals via MyD88, TIRAP, and TRAF6, and ultimately activates NF-kappaB.
BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité