Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-392
PRSI76-392EA 448 EUR InStock
PRSI76-392
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
The 61D3 monoclonal antibody specifically reacts with CD14, a cell surface anchored glycoprotein that is primarily expressed on monocytes, inerfollicular macrophages, and a subset of dendritic cells. CD14 associates with MD-2 (LY-96) and TLR4 to form a receptor complex, which signals specifically in response to bacterial lipopolysaccharide (LPS) binding. The CD14/MD-2/TLR4 receptor complex signals via MyD88, TIRAP, and TRAF6, and ultimately activates NF-kappaB.

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: 61D3
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité