Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Rat Monoclonal Antibody [clone: Sa2-8] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-397
PRSI76-397EA 628 EUR InStock
PRSI76-397
Anti-CD14 Rat Monoclonal Antibody [clone: Sa2-8] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Sa2-8 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD14, a cell surface anchored glycoprotein that is primarily expressed on macrophages and is secreted in certain conditions. CD14 associates with LPS and LBP to form a receptor complex, which signals specifically in response to bacterial lipopolysaccharide (LPS) binding. The Sa2-8 antibody exhibits a weak antagonistic activate in relation to TNF alpha production and NF-kappa B activation.

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: Sa2-8
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité