Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cd24a Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-402
PRSI76-402EA 628 EUR InStock
PRSI76-402
Anti-Cd24a Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69]
Anticorps
The M1/69 monoclonal antibody specifically reacts with mouse CD24, variably glycosylated GPI-anchored membrane protein. CD24 is known as the Heat Stable Antigen (HAS or HsAG) and is found on epithelial cells, thymocytes, monocytes, erythrocytes, granulocytes, dendritic cells and lymphocytes to the exclusion of NK cells. It is useful in delineating the stages of lymphocyte development and is involved in the costimulation of CD4+ T cells by B cells. CD62P (P-Selectin) is the reported ligand of CD24.

Type: Primary
Antigen: Cd24a
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/69
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité