Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-405
PRSI76-405EA 594 EUR InStock
PRSI76-405
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 4H11 monoclonal antibody specifically reacts with the Class III epitope of CD34 (mucosialin), a transmembrane phosphoglycoprotein. It is expressed on most hematopoietic progenitors, pluripotent stem cells and tumor cells.
Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité