Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-411
PRSI76-411EA 628 EUR InStock
PRSI76-411
Anti-CD44 Rat Monoclonal Antibody [clone: IM7]
Anticorps
The IM7 monoclonal antibody specifically reacts with all the isoforms and both alloantigens of the CD44 glycoprotein (Pgp-1, Ly-24). CD44 is expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells, bone marrow myeloid cells, memory T lymphocytes, periphery activated B cells, CD4+ T lymphocytes, and CD8+ T lymphocytes. The periphery B and T lymphocytes upregulate the expression of CD44. CD44 binds to hyaluronan molecules, acting as an adhesion molecule.The IM7 antibody inhibits collagen-induced arthritis in DBA/1 mice, prevents central nervous system inflammation associated with experimental autoimmune encephalomyelitis, but exacerbates the experimental autoimmune thyroiditis in CBA/J mice. The IM7 antibody also cross-reacts with dog, human, pig, horse, cat, and cow leukocytes.

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: IM7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité