Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15.2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-434
PRSI76-434EA 522 EUR InStock
PRSI76-434
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15.2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The 15.2 antibody reacts with human CD54, also known as ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1), a 90 to 110 kDa cell surface glycoprotein that is inducibly expressed on both immune and endothelial cells. As its name implies, ICAM-1 participates in cell-cell adhesion between leukocytes and endothelial cells, facilitating leukocyte recruitment and transmigration at sites of inflammation. The ligands for ICAM-1 are also expressed on leukocyte and endothelial cells, and include Mac-1, fibrinogen, and a member of the integrin protein family, LFA-1 (CD11a).The 15.2 antibody may be used for analysis of ICAM-1 expression in human cells and tissues, and is reported to be cross-reactive with porcine ICAM-1.

Type: Primary
Antigen: ICAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 15.2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité