Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-439
PRSI76-439EA 773 EUR InStock
PRSI76-439
Anti-FCGR1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10.1]
Anticorps
The 10.1 monoclonal antibody specifically reacts with human CD64, a 75 kDa type I transmembrane glycoprotein that is the high affinity receptor for IgG. CD64 is expressed on macrophages and dendritic cells and is involved in antibody-dependent cellular toxicity, cytokine release phagocytosis, and endocytosis. The 10.1 antibody is reported to recognize the EC3 epitope of CD64.

Type: Primary
Antigen: FCGR1A
Clonality: Monoclonal
Clone: 10.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité