Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI30] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-441
PRSI76-441EA 488 EUR InStock
PRSI76-441
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI30] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The HI30 monoclonal antibody specifically reacts with the 180, 190, 205 and 220 kDa isoforms of the human leukocyte common antigen (LCA) CD45. It is expressed on lymphocytes, granulocytes, monocytes, thymocytes, and eosinophils, but not on mature erythrocytes, platelets, mature erythroid cells of bone marrow, and non-hematopoietic tissues. CD45 is essential for T cell activation and the tyrosine phosphatase activity of its intracellular region is integral for signal transduction. BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: HI30
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité