Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-485
PRSI76-485EA 271 EUR InStock
PRSI76-485
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1]
Anticorps
The UCHL1 monoclonal antibody specifically reacts with human CD45RO, a 180 kDa isoform of the leukocyte common antigen CD45. CD45RO is a transmembrane glycoprotein with tyrosine phosphatase activity and is expressed by majority of thymocytes, monocytes, granulocytes, and activated memory T lymphocytes. The subsets of peripheral T lymphocytes can be discriminated by using the CD45RO and CD45RA expressing cells.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité