Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-487
PRSI76-487EA 316 EUR InStock
PRSI76-487
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The UCHL1 monoclonal antibody specifically reacts with human CD45RO, a 180 kDa isoform of the leukocyte common antigen CD45. CD45RO is a transmembrane glycoprotein with tyrosine phosphatase activity and is expressed by majority of thymocytes, monocytes, granulocytes, and activated memory T lymphocytes. The subsets of peripheral T lymphocytes can be discriminated by using the CD45RO and CD45RA expressing cells.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL1
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..