Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-495
PRSI76-495EA 448 EUR InStock
PRSI76-495
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HI98 monoclonal antibody specifically reacts with CD15, a 220 kDa carbohydrate moiety also known as SSEA-1, Lewis 3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL). CD15 is expressed on most granulocytes and monocytes to the exclusion of lymphocytes and basophils. It is involved in cell adhesion, chemotaxis, and phagocytosis.

Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: HI98
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité