Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-498
PRSI76-498EA 409 EUR InStock
PRSI76-498
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The HI98 monoclonal antibody specifically reacts with CD15, a 220 kDa carbohydrate moiety also known as SSEA-1, Lewis 3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL). CD15 is expressed on most granulocytes and monocytes to the exclusion of lymphocytes and basophils. It is involved in cell adhesion, chemotaxis, and phagocytosis.

Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: HI98
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..