L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-505
PRSI76-505EA 316 EUR InStock
PRSI76-505
Anti-IL2RA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BC96] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The BC96 monoclonal antibody specifically reacts with the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the interleukin-2 receptor alpha (IL-2R alpha, also known as CD25). CD25 is expressed by the early progenitors of T and B lymphocytes lineage, and by activated mature T and B lymphocytes. CD25 is a low affinity interleukin-2 receptor, but its association with the IL-2 receptor beta chain (CD122) and the common gamma chain (CD 132) results in a high affinity IL-2R complex. CD25 plays an important role in B and T cell proliferation, differentiation, and activation.
Type: Primary
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité