Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Il2ra Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-513
PRSI76-513EA 409 EUR InStock
PRSI76-513
Anti-Il2ra Rat Monoclonal Antibody [clone: PC61.5] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The PC61.5 antibody specifically reacts with mouse CD25, the 55 kDa low-affinity Interleukin-2 Receptor alpha chain (IL-2R alpha), expressed on early progenitors of T and B lineage, and on B and T cells. Together with CD122 (IL-2 Receptor beta) and CD 132 (IL-2 Receptor gamma c, the common gamma chain), CD25 forms high-affinity receptor complexes for IL-2. Resting B and T cells and natural killer cells do not express IL-2R alpha. Cd25 is also expressed on the dendritic cells, and it enhances lymphocyte differentiation and activation.The PC61.5 antibody block the binding of IL-2 to both high-affinity and low-affinity receptors.

Type: Primary
Antigen: Il2ra
Clonality: Monoclonal
Clone: PC61.5
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité