Anti-Ptprc Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-F11] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-527
PRSI76-527EA 199 EUR InStock
PRSI76-527
Anti-Ptprc Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-F11] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ptprc
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-F11
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité