Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: A20] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: ProSci Inc.
76-538
PRSI76-538EA 343 EUR InStock
PRSI76-538
Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: A20] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ptprc
Clonality: Monoclonal
Clone: A20
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité