Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-560
PRSI76-560EA 271 EUR InStock
PRSI76-560
Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ptprc
Clonality: Monoclonal
Clone: 104
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité