Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Fournisseur: ProSci Inc.
76-565
PRSI76-565EA 522 EUR InStock
PRSI76-565
Anti-Ptprc Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104] (APC (Allophycocyanin)-Cy7®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ptprc
Clonality: Monoclonal
Clone: 104
Conjugation: APC (Allophycocyanin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité