Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CB16] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-571
PRSI76-571EA 316 EUR InStock
PRSI76-571
Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CB16] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The CB16 monoclonal antibody specifically reacts with human CD16, the low affinity IgG receptor III (FC gamma RIII). CD16 is expressed on granulocytes, monocytes, macrophages, and NK cells and plays a role in NK activation and signal transduction. CD16 is expressed as either CD16a or CD16b. CD16a is a polypeptide-anchored transmembrane protein and CD16b is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein that is expressed exclusively on neutrophils.

Type: Primary
Antigen: FCGR3A
Clonality: Monoclonal
Clone: CB16
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité