Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Fcgr3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.4G2]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-572
PRSI76-572EA 316 EUR InStock
PRSI76-572
Anti-Fcgr3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 2.4G2]
Anticorps
The 2.4G2 monoclonal antibody specifically reacts with an epitope on the extracellular domain of the mouse CD16 (Fc gamma III) and CD 32 (Fc gamma II). CD16 and CD32 are low affinity receptors for the IgG Fc domain and are expressed by B lymphocytes, NK cells, kupffer cells, mast cells, monocytes, macrophages, granulocytes, immature thymocytes, neutrophils, and some activated mature T cells.The 2.4G2 antibody blocks the binding of immunoglobulins to CD16 and CD32, and possibly to Fc gamma I receptor.

Type: Primary
Antigen: Fcgr3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.4G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité