Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CMSSB] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-583
PRSI76-583EA 311 EUR InStock
PRSI76-583
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CMSSB] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The CMSSB monoclonal antibody specifically reacts with human CD56, or Neural Cell Adhesion molecule (NCAM). CD56 is a 140 kDa transmembrane glycoprotein also known as Leu-19 or NKH1. It is expressed on NK and NKT cells and has a role in cellular adhesion.

Type: Primary
Antigen: NCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: CMSSB
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité