Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G10F5]

Fournisseur: ProSci Inc.
76-590
PRSI76-590EA 311 EUR InStock
PRSI76-590
Anti-CEACAM8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G10F5]
Anticorps
The G10F5 monoclonal antibody specifically reacts with human CD66b, a 100 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI) linked protein in the granulocyte-specific activation family. CD66b is expressed on granulocytes, neutrophils, and eosinophils. It is reported that this molecule plays a role in regulating neutrophil activation and cellular adhesion. It was previously classified as CD67, but renamed CD66b in the Fifth HLDA Workshop.

Type: Primary
Antigen: CEACAM8
Clonality: Monoclonal
Clone: G10F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité